1-Chloro-3-methyl-2-butene ≥85.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with potassium carbonate
C1290-25ML C1290-250ML
TCIAC1290-25MLEA 850 NOK
TCIAC1290-25ML TCIAC1290-250ML
1-Chloro-3-methyl-2-butene ≥85.0% (by GC) stabilised
1-Chloro-3-methyl-2-butene
Formel: C₅H₉Cl
MW: 104,58 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Tetthet: 0,9273 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000982
CAS-nummer: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912c01e8301d0d33a6a775cf5f02ce6536ab5b6b&vid=06942cca8bfa03000debde50f91a196f3e96c17d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %