Ammoniumacetat vandig løsning
Leverandør: AMBION
Synonymer: Acetic acid ammonium salt
9071 9070G 9077G
AMBI9071EA 0 NOK
AMBI9071 AMBI9070G AMBI9077G
Ammoniumacetat vandig løsning
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013066
CAS-nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM