4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
359235000 359230025
ACRO359235000EA 705 NOK
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₂BNO₂
MW: 165,00 g/mol
Smeltepunkt: 227 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074642
CAS-nummer: 28611-39-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %