Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Propargyl p-toluenesulphonate
379680050 379680250 379681000
ACRO379680050EA 615 NOK
ACRO379680050 ACRO379680250 ACRO379681000
Propargyl-p-toluenesulphonate 97%
Propargyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₀H₁₀O₃S
MW: 210,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00078365
CAS-nummer: 6165-76-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %