Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
207900010 207900100
ACRO207900010EA 1375 NOK
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Smeltepunkt: 120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013123
CAS-nummer: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %