2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Cyanophenyl acetate
A1118-25G A1118-5G
TCIAA1118-25GEA 1175 NOK
TCIAA1118-25G TCIAA1118-5G
2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2-Acetoxybenzonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Kokepunkt: 254°C
MDL nummer: MFCD00017360
CAS-nummer: 5715-02-6
EINECS: 227-210-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d05cdc2a79e5604e8ceaa432c27984b57f7d201&vid=1d05cdc2a79e5604e8ceaa432c27984b57f7d201&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %