2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-Dimethy-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
D2853-1G D2853-5G
TCIAD2853-1GEA 970 NOK
TCIAD2853-1G TCIAD2853-5G
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formel: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248,13 g/mol
MDL nummer: MFCD02093724
CAS-nummer: 269410-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67243d2066238d6cf895bee085ef5efec065c054&vid=67243d2066238d6cf895bee085ef5efec065c054&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C