2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 2-(1-Naphthyl)ethanol
N0575-25G N0575-5G
TCIAN0575-25GEA 2775 NOK
TCIAN0575-25G TCIAN0575-5G
2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (by GC)
2-(1-Naphthalene)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Kokepunkt: 179°C
MDL nummer: MFCD00004050
CAS-nummer: 773-99-9
EINECS: 212-260-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&vid=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C