2-Formyl-6-picoline 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 2350 NOK
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Smeltepunkt: 31…33 °C
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006291
CAS-nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %