2-Formyl-6-picoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
M1157-25G M1157-5G
TCIAM1157-25GEA 3825 NOK
TCIAM1157-25G TCIAM1157-5G
2-Formyl-6-picoline ≥98.0% (by GC)
2-Formyl-6-picoline
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006291
CAS-nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c04068f17547517792ed471f90e2234b718c07&vid=c3c04068f17547517792ed471f90e2234b718c07&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency