2-Methoxy-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M2190-1G M2190-5G
TCIAM2190-1GEA 420 NOK
TCIAM2190-1G TCIAM2190-5G
2-Methoxy-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-4-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Kokepunkt: 50°C
Flash punkt: 53°C
MDL nummer: MFCD06200799
CAS-nummer: 100848-70-2
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeff756433b47997595ec6550b5500965544654f&vid=aeff756433b47997595ec6550b5500965544654f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %