Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
T0904-10ML T0904-25ML
TCIAT0904-10MLEA 300 NOK
TCIAT0904-10ML TCIAT0904-25ML
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Kokepunkt: 218°C
Flash punkt: 88°C
MDL nummer: MFCD00005436
CAS-nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&vid=ff1c4df905ecaf62ad71d4941455351073101ed3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %