3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
360740010 360740050
ACRO360740010EA 1025 NOK
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Smeltepunkt: 74…80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03095213
CAS-nummer: 39745-40-9
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %