3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
360990010 360990050
ACRO360990010EA 1225 NOK
ACRO360990010 ACRO360990050
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Smeltepunkt: 69…73 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03427661
CAS-nummer: 66909-38-4
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %