5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3579-1G B3579-5G
TCIAB3579-1GEA 260 NOK
TCIAB3579-1G TCIAB3579-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
MDL nummer: MFCD09839213
CAS-nummer: 864830-16-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6efb1561bae7130cfac948a266a9723935ab8438&vid=6efb1561bae7130cfac948a266a9723935ab8438&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %