1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl acrylate
Stabilisering:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0318-25G
O0318-5G
TCIAO0318-25GEA
1500
NOK
TCIAO0318-25G
TCIAO0318-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
1H,1H,5H-Octafluoropentyl acrylate
Formel:
C₈H₆F₈O₂ MW: 286,12 g/mol Kokepunkt: 84°C Flash punkt: 72°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00039279 CAS-nummer: 376-84-1 EINECS: 206-816-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |