Natriumformat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Formic acid sodium salt
84850.260EA 780 NOK
84850.260 84850.460
Natriumformat ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Natriumformat
Formel: HCO₂Na
MW: 68.01 g/mol
Smeltepunkt: 257.31 °C
Tetthet: 1.919 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013101
CAS-nummer: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Indeks: 13,08694
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm