Titan(IV)oksid 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
84853.290EA 1150 NOK
84853.290 84853.460
Titan(IV)oksid 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Titan(IV)oksid
Formel: TiO₂
Kokepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1855 °C
Tetthet: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011269
CAS-nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Indeks: 13,09549
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
Solubility in hot water Max. 0.5 %
Solubility in hydrochloric acid Max. 0.5 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Sb (Antimony) Max. 100 ppm