Metylrødt vandig løsning
Leverandør: Lovibond
Synonymer: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
451630 451631
LOVI451630EA 315 NOK
LOVI451630 LOVI451631
Metylrødt vandig løsning
Metylrødt
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
MDL nummer: MFCD00002425
CAS-nummer: 493-52-7
EINECS: 207-776-1