Natriumtiosulfat, vannfri ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
84852.230EA 480 NOK
84852.230 84852.290 84852.460
Natriumtiosulfat, vannfri ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48 °C
Tetthet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm