Hematoksylin løsning (Mayer), Q Path® for mikroskopi
Leverandør: VWR Q-Path Chemicals
Warning
10047005.EA 650 NOK
10047005. 10047105.
Hematoksylin løsning (Mayer), Q Path® for mikroskopi
Hematoksylin-fargeløsning
Ready to use solution for HES histological staining
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078111
CAS-nummer: 517-28-2
IVDLogo
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm