Eosin Y vandig løsning, Q Path® for mikroskopi
Leverandør: VWR Q-Path Chemicals
10047001.EA 345 NOK
10047001. 10047101.
Eosin Y vandig løsning, Q Path® for mikroskopi
Eosin Y
Ready to use eosin solution for HES histological staining.
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005040
CAS-nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange-red
Density (20/4)
pH (20°C)
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm