Hematoksylin løsning (Harris), Q Path® for mikroskopi
Leverandør: VWR Q-Path Chemicals
Warning
10047007.EA 620 NOK
10047007. 10047107. 00607131.
Hematoksylin løsning (Harris), Q Path® for mikroskopi
Haematoxylin staining solutions
Ready to use solution for Papanicolaou cytological staining
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00078111
CAS-nummer: 517-28-2
IVDLogo
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.5 %) 553 - 560 nm