Bromfenolblått ACS
Leverandør: VWR Chemicals
0449-25GEA
1490
NOK
0449-25G
0449-50G
Bromfenolblått ACS
Bromfenolblått
A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 to 4,6).
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S MW: 669,97 g/mol Smeltepunkt: 273 °C Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL nummer:
MFCD00005875 CAS-nummer: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Indeks: 13,01429 |
Spesifikasjon Testresultater
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) | Pass |