Jodmonoklorid løsning 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® for bestemmelse av jodtall, Supelco®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09163.1000
1.09163.2500
1.09163.1000EA
1110
NOK
1.09163.1000
1.09163.2500
Jodmonoklorid løsning 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® for bestemmelse av jodtall, Supelco®
Jodmonoklorid
Formel:
ClI Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 40 °C |
MDL nummer:
MFCD00011354 CAS-nummer: 7790-99-0 FN: 2789 ADR: 8 (3),II |
Spesifikasjon Testresultater
Form | liquid |
Amount-of-substance concentration | 0.0995 - 0.1005 |
Measurement uncertainty | +/- 0.0003 |
Traceability | NIST SRM |
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C. |