VWR® pHenomenal® MU 6100 H Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Handheld
Leverandør: VWR Collection
665-0311EA 17950 NOK
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H Multi-Parameter Meter (pH/Conductivity/DO), Handheld
Elektrokjemiske målere pH-meter
This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements of pH, mV, conductivity and oxygen in field applications (can only be used to measure any two of these at the same time). Complete with waterproof USB output for connection to a computer. GLP compliant.
  • Large LCD graphic display with continuous LED backlight showing the measured parameter and the temperature value simultaneously
  • Data logging function selectable between 1 min and 1 H
  • 5000 data set memory capacity with
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell MU 6100 H
Environmentally Preferable
pH - område −2,000...+20,000
pH - oppløsning 0,1/0,01/0,001 (selectable)
pH - nøyaktighet ±0,005 + 1 digit
pH - kalibrering Up to 5 points
Automatisk buffergjenkjenning TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
mV - område ±1200,0/±2500
mV - oppløsning 0,1/1
mV - nøyaktighet ±0,3/±1
Konduktivitetsområde 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
Konduktivitetsoppløsning 0,1 µS/cm
Konduktivitetsnøyaktighet ±0,5% of measured value
Konduktivitetscellekonstant Depending on probe
Konduktivitetskalibrering 1 point
Motstandsdyktighet - område 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
Motstandsdyktighet - nøyaktighet ±0,5% of measured value
Salinitet - område 0,00 - 70 ppt
TDS - område 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
TDS - oppløsning 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
DO konsentrasjon 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
Oppløst oksygen - oppløsning 0,1%; 0,01 mg/L
Oppløst oksygen - metning 0,0 - 200,0; 0 - 600 %
DO Nøyaktighet ±0,5% of value (between 5...30 °C)
DO kalibrering Water saturated air
Temperaturområde Automatisk: −5,0...+105,0 °C; manuell: −25...+130 °C
Temperaturoppløsning 0,1 °C
Temperaturnøyakighet ±0,2 °C
temperaturkompensering Automatic/manual
Display Graphic LCD with LED backlight
Strømforsyning 4× AA batteries
Samsvar IP 67/GLP
Datalogg - loggfunksjon Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
Datalogg kapasitet 5000 data sets
Tilkoblinger BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
Outputs Waterproof USB connection (slave, bidirectional)