1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 1800 NOK
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011555
CAS-nummer: 15788-16-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %