4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
M2314-25G M2314-5G
TCIAM2314-25GEA 5450 NOK
TCIAM2314-25G TCIAM2314-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Kokepunkt: 109°C
MDL nummer: MFCD00009706
CAS-nummer: 3446-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb769585375b34fa905a246c305437aa166bc&vid=b58fb769585375b34fa905a246c305437aa166bc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %