DL-Ethionine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
146170025 146170100 146170500
ACRO146170025EA 510 NOK
ACRO146170025 ACRO146170100 ACRO146170500
DL-Ethionine 98%
DL-Ethionine
Formel: C₆H₁₃NO₂S
MW: 163,24 g/mol
Smeltepunkt: 265…268 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063102
CAS-nummer: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %