1-Allylimidazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
335170250 335171000
ACRO335170250EA 835 NOK
ACRO335170250 ACRO335171000
1-Allylimidazole 97%
1-Allylimidazole
Formel: C₆H₈N₂
Kokepunkt: 212…213 °C
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037894
CAS-nummer: 31410-01-2
EINECS: 250-618-1
FN: 3267
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %