1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
369850010 369850050
ACRO369850010EA 725 NOK
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Kokepunkt: 70…74 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 35…39 °C
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01321308
CAS-nummer: 13750-81-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %