Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
C1763-25G C1763-5G
TCIAC1763-25GEA 1650 NOK
TCIAC1763-25G TCIAC1763-5G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formel: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00511224
CAS-nummer: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&vid=2acd55ce6f84e516891797426242c267b1c92f12&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency