Picolinic acid N-oxide 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
131180050 131180250
ACRO131180050EA 450 NOK
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,1088 g/mol
Smeltepunkt: >150 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006198
CAS-nummer: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %