N-Fmoc-β-alanine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Synonymer: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
8.52024.0025 8.52024.0005
04-12-1044-25EA 3475 NOK
04-12-1044-25 04-12-1044-5
N-Fmoc-β-alanine
N-Fmoc-β-alanine
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,3 g/mol
MDL nummer: MFCD00063328
CAS-nummer: 35737-10-1