S-Furfuryl thioacetate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1283-10G T1283-25G
TCIAT1283-10GEA 405 NOK
TCIAT1283-10G TCIAT1283-25G
S-Furfuryl thioacetate ≥97.0% (by GC)
S-Furfuryl thioacetate
Formel: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Kokepunkt: 91°C
Flash punkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00010083
CAS-nummer: 13678-68-7
EINECS: 237-173-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&vid=637dd533d131b2169efa5dfe6bc896e09aa600df&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %