Tetrahydrofurfuryl propionate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl propionate
T1016-25ML T1016-500ML
TCIAT1016-25MLEA 570 NOK
TCIAT1016-25ML TCIAT1016-500ML
Tetrahydrofurfuryl propionate ≥97.0% (by GC)
Tetrahydrofurfuryl propionate
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,1950 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Flash punkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00047080
CAS-nummer: 637-65-0
EINECS: 211-297-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5ed12289baff478c898e4ecaa4d359c6f07ecd&vid=ec5ed12289baff478c898e4ecaa4d359c6f07ecd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %