Victoria Blue B
Leverandør: C.H. ROBINSON
Synonymer: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
1B-391.100 1B-391.25
CHRO1B-391.100EA 2925 NOK
CHRO1B-391.100 CHRO1B-391.25
Victoria Blue B
Victoria blue B
Formel: C₃₃H₃₂ClN₃
MW: 506,803 g/mol
MDL nummer: MFCD00011878
CAS-nummer: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6