2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Naphazoline Hydrochloride, Albalon
179660250 179661000
ACRO179660250EA 780 NOK
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₅ClN₂
MW: 246,738 g/mol
Smeltepunkt: 254…260 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012554
CAS-nummer: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %