(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
M1169-1G M1169-5G
TCIAM1169-1GEA 1175 NOK
TCIAM1169-1G TCIAM1169-5G
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine ≥99.0% (by GC)
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Flash punkt: 45°C
MDL nummer: MFCD00066219
CAS-nummer: 84025-81-0
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9df4c0c9a98b1122b12039aaae9b9057592aa259&vid=9df4c0c9a98b1122b12039aaae9b9057592aa259&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -38.0 deg (C=2, 1mol/L HCl)