N(α)-Boc-L-tryptophan
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
8.53038.0100 8.53038.0025
04-12-0006-100EA 4575 NOK
04-12-0006-100 04-12-0006-25
N(α)-Boc-L-tryptophan
N(α)-Boc-L-tryptophan
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₄
MDL nummer: MFCD00065595
CAS-nummer: 13139-14-5
EINECS: 236-072-7