1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole
B22320.03 B22320.06 B22320.14
B22320.03EA 750 NOK
B22320.03 B22320.06 B22320.14
1-(p-Toluenesulphonyl)indole 95%
1-(p-Toluenesulphonyl)indole
Purity: 95% CAS No.: 31271-90-6 Molecular Formula: C15H13NO2S Formula Weight: 271.33 Melting Point: 84-86° MDL No.: MFCD01165032
Formel: C₁₅H₁₃NO₂S
MW: 271,33 g/mol
Smeltepunkt: 84…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01165032
CAS-nummer: 31271-90-6