4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2533-25G D2533-5G
TCIAD2533-25GEA 730 NOK
TCIAD2533-25G TCIAD2533-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195,07 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006086
CAS-nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a044a1f502ac0c85cad0e778dbdca5637f49a780&vid=a044a1f502ac0c85cad0e778dbdca5637f49a780&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency