1,6-Diaminoheksan 60% (w/w) vandig løsning
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
411560010 411562500
ACRO411560010EA 1175 NOK
ACRO411560010 ACRO411562500
1,6-Diaminoheksan 60% (w/w) vandig løsning
1,6-Diaminoheksan
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Flash punkt: 116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008243
CAS-nummer: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
FN: 1783
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%