4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
405060250 405060050
ACRO405060250EA 3750 NOK
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₄S
MW: 220,63 g/mol
Smeltepunkt: 230 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007448
CAS-nummer: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %