1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-[4-(4-aminophenoxy)phenoxy]aniline
B1243-25G B1243-5G
TCIAB1243-25GEA 1175 NOK
TCIAB1243-25G TCIAB1243-5G
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Bis(4-aminophenoxy)benzene
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₂
MW: 292,33 g/mol
MDL nummer: MFCD00039153
CAS-nummer: 3491-12-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f07ec474c15ca7dbda76be727268686b77d069c9&vid=f07ec474c15ca7dbda76be727268686b77d069c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C