2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
T1534-1G T1534-100MG
TCIAT1534-1GEA 8450 NOK
TCIAT1534-1G TCIAT1534-100MG
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene
Formel: C₁₈H₂₉NO
Smeltepunkt: 168°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008817
CAS-nummer: 24973-59-9
EINECS: 246-553-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2f91253e01d047c6cdc01a682547f1bf279f5e&vid=cc2f91253e01d047c6cdc01a682547f1bf279f5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C