Nordihydroguaiaretic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
376300010 376300050 376305000
ACRO376300010EA 1250 NOK
ACRO376300010 ACRO376300050 ACRO376305000
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Nordihydroguaiaretic acid
Formel: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
Smeltepunkt: 184…189 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00002206
CAS-nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %