1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
B1403-25G B1403-5G
TCIAB1403-25GEA 3300 NOK
TCIAB1403-25G TCIAB1403-5G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Flash punkt: 97°C
MDL nummer: MFCD00042090
CAS-nummer: 802-93-7
EINECS: 212-354-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=139770db9889cdd61b1cee72f303cfd73da2e641&vid=139770db9889cdd61b1cee72f303cfd73da2e641&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %