4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Amino-4'-cyanodiphenyl, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Aminophenyl)benzonitrile, 4-Amino-4'-cyanobiphenyl
A1249-1G A1249-5G
TCIAA1249-1GEA 1225 NOK
TCIAA1249-1G TCIAA1249-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile ≥95.0% (by GC)
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,2319 g/mol
MDL nummer: MFCD00191367
CAS-nummer: 4854-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f164f2617c57134b86971054d9939f01316a1a3&vid=5f164f2617c57134b86971054d9939f01316a1a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C