trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
H1258-1G H1258-5G
TCIAH1258-1GEA 1775 NOK
TCIAH1258-1G TCIAH1258-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (by GC)
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,1900 g/mol
MDL nummer: MFCD11036248
CAS-nummer: 3685-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&vid=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C